1-(3-Chloroanilino)-4-phenylphthalazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(3-Chlorophenyl)-4-phenylphthalazin-1-amine, MY-5445, 1-(3-Chlorophenyl)amino-4-phenylphthalazine
C2884-20MG C2884-100MG
TCIAC2884-20MGEA 59.4 EUR InStock
TCIAC2884-20MG TCIAC2884-100MG
1-(3-Chloroanilino)-4-phenylphthalazine ≥98.0% (par GC)
1-(3-Chloroanilino)-4-phenylphthalazine
Formule: C₂₀H₁₄ClN₃
MW: 331,80 g/mol
Numéro MDL: MFCD00209838
Numéro CAS: 78351-75-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité