(2-Carboxyethyl)phenylphosphinic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-(Hydroxy(phenyl)phosphoryl)propanoic acid, 3-Hydroxyphenylphosphinylpropanoic acid
C2887-5G C2887-25G
TCIAC2887-5GEA 72.6 EUR InStock
TCIAC2887-5G TCIAC2887-25G
(2-Carboxyethyl)phenylphosphinic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(2-Carboxyethyl)phenylphosphinic acid
Formule: C₉H₁₁O₄P
MW: 214,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD08704562
Numéro CAS: 14657-64-8
EINECS: 411-200-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité