4-Chloro-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2888-5G C2888-25G
TCIAC2888-5GEA 62.7 EUR InStock
TCIAC2888-5G TCIAC2888-25G
4-Chloro-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-1H-pyrazole
Formule: C₃H₃ClN₂
MW: 102,5200 g/mol
Point d'ébullition: 220°C
Numéro MDL: MFCD00159634
Numéro CAS: 15878-00-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité