4-Cyano-4'-ethylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4'-Ethyl-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
C2892-5G C2892-25G
TCIAC2892-5GEA 61.6 EUR InStock
TCIAC2892-5G TCIAC2892-25G
4-Cyano-4'-ethylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Cyano-4'-ethylbiphenyl
Formule: C₁₅H₁₃N
MW: 207,27 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Numéro MDL: MFCD00799420
Numéro CAS: 58743-75-2
EINECS: 261-414-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité