1-Cyclopentenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cyclopent-1-en-1-ylboronic acid
C2893-1G C2893-5G
TCIAC2893-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAC2893-1G TCIAC2893-5G
1-Cyclopentenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
1-Cyclopentenylboronic acid
Formule: C₅H₉BO₂
MW: 111,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD02179496
Numéro CAS: 850036-28-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 93.0 to 120.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité