2'-Cyanoacetanilide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Cyanoacetanilide, 2-Cyano-N-phenylacetamide
C2894-1G C2894-5G
TCIAC2894-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAC2894-1G TCIAC2894-5G
2'-Cyanoacetanilide ≥98.0% (par GC)
2'-Cyanoacetanilide
Formule: C₉H₈N₂O
MW: 160,1726 g/mol
Numéro MDL: MFCD00019840
Numéro CAS: 621-03-4
EINECS: 210-666-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 198.0 to 202.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité