(3-Chlorophényl)acétone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(3-Chlorophenyl)propan-2-one
C2895-5G C2895-25G
TCIAC2895-5GEA 92.4 EUR InStock
TCIAC2895-5G TCIAC2895-25G
(3-Chlorophényl)acétone ≥95.0% (par GC)
(3-Chlorophényl)acétone
Formule: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Point d'ébullition: 99°C
Numéro MDL: MFCD00082872
Numéro CAS: 14123-60-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité