7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b]azepin-5-one ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-Chloro-3,4-dihydro-1H-benzo[b]azepin-5(2H)-one, 7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydro-5H-1-benzazepin-5-one
C2896-1G C2896-5G
TCIAC2896-1GEA 80.3 EUR InStock
TCIAC2896-1G TCIAC2896-5G
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b]azepin-5-one ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
7-Chloro-1,2,3,4-tetrahydrobenzo[b]azepin-5-one
Formule: C₁₀H₁₀ClNO
MW: 195,6455 g/mol
Numéro MDL: MFCD06738694
Numéro CAS: 160129-45-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité