7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2897-1G C2897-5G
TCIAC2897-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAC2897-1G TCIAC2897-5G
7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
7-Chloro-1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₉ClFNO₃
Numéro MDL: MFCD00792459
Numéro CAS: 68077-26-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité