3-Chloro-1-phenylpropan-1-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Chloro-1-phenyl-1-propanol, 3-Chloro-1-phenyl-propanol, alpha-(2-Chloroethyl)benzyl alcohol
C2904-5G C2904-25G
TCIAC2904-5GEA 34.1 EUR InStock
TCIAC2904-5G TCIAC2904-25G
3-Chloro-1-phenylpropan-1-ol ≥98.0% (par GC)
3-Chloro-1-phenylpropan-1-ol
Formule: C9H11ClO
MW: 170,6400 g/mol
Point d'ébullition: 116°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09878800
Numéro CAS: 18776-12-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 31.0 to 36.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité