4-Chloro-3-nitrobenzophenone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC2906-25GEA 90.2 EUR InStock
TCIAC2906-25G TCIAC2906-5G
4-Chloro-3-nitrobenzophenone ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-3-nitrobenzophenone
Formule: C₁₃H₈ClNO₃
MW: 261,66 g/mol
Point d'ébullition: 235°C
Numéro MDL: MFCD00007081
Numéro CAS: 56107-02-9
EINECS: 259-995-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité