2-(3-Chlorophényl)ethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2907-5G C2907-25G
TCIAC2907-5GEA 69.3 EUR InStock
TCIAC2907-5G TCIAC2907-25G
2-(3-Chlorophényl)ethanol ≥98.0% (par GC)
2-(3-Chlorophényl)ethanol
Formule: C₈H₉ClO
MW: 156,61 g/mol
Point d'ébullition: 79°C
Numéro MDL: MFCD00002892
Numéro CAS: 5182-44-5
EINECS: 225-964-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité