4-Cyano-4''-n-pentyl-p-terphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4''-Pentyl-[1,1':4',1''-terphenyl]-4-carbonitrile, 4-Cyano-4''-pentyl-p-terphenyl
C2910-1G C2910-5G
TCIAC2910-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAC2910-1G TCIAC2910-5G
4-Cyano-4''-n-pentyl-p-terphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Cyano-4''-n-pentyl-p-terphenyl
Formule: C₂₄H₂₃N
MW: 325,45 g/mol
Point de fusion: 130°C
Numéro MDL: MFCD00799423
Numéro CAS: 54211-46-0
EINECS: 259-028-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Mesomorphic range 128 to 240 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité