4-Cyano-4'-propoxybiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4'-Propoxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
C2911-1G C2911-5G
TCIAC2911-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAC2911-1G TCIAC2911-5G
4-Cyano-4'-propoxybiphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Cyano-4'-propoxybiphenyl
Formule: C₁₆H₁₅NO
MW: 237,3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00183206
Numéro CAS: 52709-86-1
EINECS: 258-122-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité