4-Méthoxy-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Cyano-2-hydroxy-4-methoxypyridine, 2-Hydroxy-4-methoxynicotinonitrile, 3-Cyano-4-methoxy-2-pyridinone
C2925-5G C2925-25G
TCIAC2925-5GEA 58.3 EUR InStock
TCIAC2925-5G TCIAC2925-25G
4-Méthoxy-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Méthoxy-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile
Formule: C₇H₆N₂O₂
MW: 150,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD08059559
Numéro CAS: 21642-98-8
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb55891bbf135ead9d2fff8d1a8b2084fed7531a&vid=b33d4c881bca4db4757c977570835d6ce3974524&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité