4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(9H-9-carbozale)phenylboronic acid, 4-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic acid, (4-(9H-Carbazol-9-yl)phenyl)boronic acid, 4-(9H-Carbazol-9-yl)benzeneboronic acid
C2926-1G C2926-5G
TCIAC2926-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAC2926-1G TCIAC2926-5G
4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(9-Carbazolyl)benzeneboronic acid
Formule: C₁₈H₁₄BNO₂
MW: 287,125 g/mol
Point de fusion: 264°C
Numéro MDL: MFCD13176534
Numéro CAS: 419536-33-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 107.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité