2-(Chloromethyl)-4-methylquinazoline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C2928-200MG C2928-1G
TCIAC2928-200MGEA 31.9 EUR InStock
TCIAC2928-200MG TCIAC2928-1G
2-(Chloromethyl)-4-methylquinazoline ≥98.0% (par GC)
2-(Chloromethyl)-4-methylquinazoline
Formule: C₁₀H₉ClN₂
MW: 192,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD09807547
Numéro CAS: 109113-72-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité