Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[5]Cycloparaphenylene ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: [5]CPP

C2931-20MG C2931-100MG
TCIAC2931-20MGEA 391 EUR InStock
TCIAC2931-20MG TCIAC2931-100MG
[5]Cycloparaphenylene ≥95.0% (par HPLC)
[5]Cycloparaphenylene


Formule: C₃₀H₂₀
MW: 380,49 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 96100-94-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité