4-Chloro-1-iodo-2-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2932-1G C2932-5G
TCIAC2932-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAC2932-1G TCIAC2932-5G
4-Chloro-1-iodo-2-nitrobenzène ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-1-iodo-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₃ClINO₂
Numéro MDL: MFCD11226294
Numéro CAS: 5446-05-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28de99670cb83aa05ad135584c1d52f49d0b7240&vid=28de99670cb83aa05ad135584c1d52f49d0b7240&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité