Acide 3-cyclopentylpropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC2934-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAC2934-25G TCIAC2934-5G
Acide 3-cyclopentylpropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-cyclopentylpropionique
Formule: C₈H₁₄O₂
MW: 142,2 g/mol
Point d'ébullition: 123°C
Point d'éclair: 47°C
Numéro MDL: MFCD00001392
Numéro CAS: 140-77-2
EINECS: 205-433-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité