Cefotetan ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
C2936-25MG C2936-250MG
TCIAC2936-25MGEA 17.6 EUR InStock
TCIAC2936-25MG TCIAC2936-250MG
Cefotetan ≥98.0% (par HPLC)
Cefotetan
Formule: C₁₇H₁₇N₇O₈S₄
MW: 575,60 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00864983
Numéro CAS: 69712-56-7
EINECS: 274-093-3
Merck Index: 14,01934
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +115.0 to +122.0 deg (C=1,0.5%NaHCO3 sol. (0.5%))
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité