Chlorambucil ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C2939-200MG C2939-1G
TCIAC2939-200MGEA 55 EUR InStock
TCIAC2939-200MG TCIAC2939-1G
Chlorambucil ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorambucil
Formule: C₁₄H₁₉Cl₂NO₂
MW: 304,21 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00021783
Numéro CAS: 305-03-3
EINECS: 206-162-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02073
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité