Cyproterone acetate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
C2942-200MG C2942-1G
TCIAC2942-200MGEA 77 EUR InStock
TCIAC2942-200MG TCIAC2942-1G
Cyproterone acetate ≥98.0% (par HPLC)
Cyproterone acetate
Formule: C₂₄H₂₉ClO₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00864671
Numéro CAS: 427-51-0
EINECS: 207-048-3
Merck Index: 14,02774
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 96.0 %
Melting point 206.0 to 211.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +148.0 to +156.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité