3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Carboxy-4-fluorophenylboronic Acid, 3-Carboxy-4-fluorobenzeneboronic acid
C2945-1G C2945-5G
TCIAC2945-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAC2945-1G TCIAC2945-5G
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Carboxy-4-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₄
MW: 183,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095129
Numéro CAS: 872460-12-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité