1-(Chloroacetyl)pyrrolidine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-1-(pyrrolidin-1-yl)ethanone
C2948-1G C2948-5G
TCIAC2948-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAC2948-1G TCIAC2948-5G
1-(Chloroacetyl)pyrrolidine ≥97.0% (par GC)
1-(Chloroacetyl)pyrrolidine
Formule: C₆H₁₀ClNO
MW: 147,60 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Numéro MDL: MFCD01217237
Numéro CAS: 20266-00-6
EINECS: 243-658-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité