4-Chloropicolinamide ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloropyridine-2-carboxamide
C2949-1G C2949-5G
TCIAC2949-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAC2949-1G TCIAC2949-5G
4-Chloropicolinamide ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Chloropicolinamide
Formule: C₆H₅ClN₂O
MW: 156,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD01085339
Numéro CAS: 99586-65-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité