(4-Chloro-2-pyridinyl)methanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C2950-1G C2950-5G
TCIAC2950-1GEA 33 EUR InStock
TCIAC2950-1G TCIAC2950-5G
(4-Chloro-2-pyridinyl)methanol ≥98.0% (par GC)
(4-Chloro-2-pyridinyl)methanol
Formule: C₆H₆ClNO
MW: 143,5709 g/mol
Point d'ébullition: 66°C
Numéro MDL: MFCD07437885
Numéro CAS: 63071-10-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité