3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C2951-1G C2951-5G
TCIAC2951-1GEA 22 EUR InStock
TCIAC2951-1G TCIAC2951-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine ≥97.0% (par GC)
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C6H3ClF3N
MW: 181,55 g/mol
Point d'éclair: 54°C
Numéro MDL: MFCD00042227
Numéro CAS: 85148-26-1
ONU: 1992
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité