1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC2954-5GEA 63.8 EUR InStock
TCIAC2954-5G TCIAC2954-25G
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₉ClO₂
MW: 196,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001289
Numéro CAS: 72934-37-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité