2-Chloro-5-methylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2957-1G C2957-5G
TCIAC2957-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC2957-1G TCIAC2957-5G
2-Chloro-5-methylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-5-methylpyrimidine
Formule: C₅H₅ClN₂
MW: 128,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD09260903
Numéro CAS: 22536-61-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité