1-(4-Chlorophényl)-2-thiourée ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (4-Chlorophenyl)thiourea, 1-(4-Chlorophenyl)thiourea, 4-Chlorophenylthiourea, N-(4-Chlorophenyl)thiourea
C2960-5G C2960-25G
TCIAC2960-5GEA 82.5 EUR InStock
TCIAC2960-5G TCIAC2960-25G
1-(4-Chlorophényl)-2-thiourée ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1-(4-Chlorophényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₄Cl)NC(S)NH₂
MW: 186,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022168
Numéro CAS: 3696-23-9
EINECS: 223-022-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité