4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(3-Chloro-4-((3-fluorobenzyl)oxy)phenyl)-6-iodoquinazolin-4-amine
C2965-1G C2965-5G
TCIAC2965-1GEA 44 EUR InStock
TCIAC2965-1G TCIAC2965-5G
4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-[3-Chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino]-6-iodoquinazoline
Formule: C₂₁H₁₄ClFIN₃O
MW: 505,72 g/mol
Numéro MDL: MFCD09998827
Numéro CAS: 231278-20-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 223.0 to 227.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité