3-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC2967-5GEA 134 EUR InStock
TCIAC2967-5G TCIAC2967-1G
3-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-(9H-Carbazol-9-yl)phenylboronic acid
Formule: C₁₈H₁₄BNO₂
MW: 287,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD18072506
Numéro CAS: 864377-33-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 107.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité