4'-Chloro-2'-hydroxyacétophénone ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(4-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 4-Chloro-2-hydroxyacetophenone
C2968-5G C2968-25G
TCIAC2968-5GEA 52.8 EUR InStock
TCIAC2968-5G TCIAC2968-25G
4'-Chloro-2'-hydroxyacétophénone ≥96.0% (par GC)
4'-Chloro-2'-hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Numéro MDL: MFCD00238557
Numéro CAS: 6921-66-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité