3-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3-Chloro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
C2969-1G C2969-5G
TCIAC2969-1GEA 47.3 EUR InStock
TCIAC2969-1G TCIAC2969-5G
3-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid
Formule: C₆H₆BClO₃
MW: 172,3700 g/mol
Numéro MDL: MFCD09258739
Numéro CAS: 182344-13-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité