5'-Chloro-2'-hydroxy-3'-nitroacétophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2973-5G C2973-25G
TCIAC2973-5GEA 18.7 EUR InStock
TCIAC2973-5G TCIAC2973-25G
5'-Chloro-2'-hydroxy-3'-nitroacétophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5'-Chloro-2'-hydroxy-3'-nitroacétophénone
Formule: C₈H₆ClNO₄
Numéro MDL: MFCD00191921
Numéro CAS: 84942-40-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité