7-Chloro-1-tetralone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 7-Chloro-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
C2976-1G C2976-5G
TCIAC2976-1GEA 0 EUR InStock
TCIAC2976-1G TCIAC2976-5G
7-Chloro-1-tetralone ≥95.0% (par GC)
7-Chloro-1-tetralone
Formule: C₁₀H₉ClO
MW: 180,63 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Numéro MDL: MFCD01928386
Numéro CAS: 26673-32-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité