Camostat methanesulphate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2977-25MG C2977-100MG
TCIAC2977-25MGEA 45.1 EUR InStock
TCIAC2977-25MG TCIAC2977-100MG
Camostat methanesulphate ≥98.0% (par HPLC)
Camostat methanesulphate
Formule: C₂₀H₂₂N₄O₅·CH₃SO₃H
Numéro MDL: MFCD00941410
Numéro CAS: 59721-29-8
Merck Index: 14,01728
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 11.10 to 11.60 %
Melting point 196.0 to 200.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité