(1R,2R)-1,2-Cyclohexanedimethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (1R,2R)-1,2-Bis(hydroxymethyl)cyclohexane, (1R,2R)-Cyclohexane-1,2-diyldimethanol
C2978-1G C2978-5G
TCIAC2978-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAC2978-1G TCIAC2978-5G
(1R,2R)-1,2-Cyclohexanedimethanol ≥98.0% (par GC)
(1R,2R)-1,2-Cyclohexanedimethanol
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 113°C
Numéro MDL: MFCD16660860
Numéro CAS: 65376-05-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +16.0 to +20.0 deg (C=1, toluene)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité