Cy-vBRIDP® ≥90.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
C2981-200MG C2981-1G
TCIAC2981-200MGEA 25.3 EUR InStock
TCIAC2981-200MG TCIAC2981-1G
Cy-vBRIDP® ≥90.0% (par HPLC)
Dicyclohexyl(1,1-diphenylprop-1-en-2-yl)phosphine
Formule: C₂₇H₃₅P
Point de fusion: 130°C
Numéro MDL: MFCD10565627
Numéro CAS: 384842-24-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité