Acide 3-chloroisonicotinique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Chloropyridine-4-carboxylic acid
C2983-5G C2983-25G
TCIAC2983-5GEA 77 EUR InStock
TCIAC2983-5G TCIAC2983-25G
Acide 3-chloroisonicotinique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-chloroisonicotinique
Formule: C₆H₄ClNO₂
MW: 157,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094685
Numéro CAS: 88912-27-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité