Cephradine monohydrate ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2988-1G C2988-5G
TCIAC2988-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAC2988-1G TCIAC2988-5G
Cephradine monohydrate ≥96.0% (par HPLC, analyse par titration)
Cephradine monohydrate
Formule: C₁₆H₁₉N₃O₄S·H₂O
MW: 349,41 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00865048
Numéro CAS: 75975-70-1
EINECS: 254-137-8
Merck Index: 14,01986
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +85.0 to +89.0 deg (C=0.5, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water 3.0 to 7.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité