4-Chloro-6-fluoroquinoleine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2989-1G C2989-5G
TCIAC2989-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAC2989-1G TCIAC2989-5G
4-Chloro-6-fluoroquinoleine ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-6-fluoroquinoleine
Formule: C₉H₅ClFN
MW: 181,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD00278783
Numéro CAS: 391-77-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité