3-Chloroisonicotinonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C2998-1G C2998-5G
TCIAC2998-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAC2998-1G TCIAC2998-5G
3-Chloroisonicotinonitrile ≥98.0% (par GC)
3-Chloroisonicotinonitrile
Formule: C₆H₃ClN₂
MW: 138,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD05663706
Numéro CAS: 68325-15-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité