5-Chloro-2-formylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Chloropyridine-2-carbaldehyde, 5-Chloropicolinaldehyde, 5-Chloro-2-pyridinecarbaldehyde
C3000-1G C3000-5G
TCIAC3000-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAC3000-1G TCIAC3000-5G
5-Chloro-2-formylpyridine ≥98.0% (par GC)
5-Chloro-2-formylpyridine
Formule: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD08277271
Numéro CAS: 31181-89-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité