2-Chlorobenzyl thiocyanate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3003-5G C3003-1G
TCIAC3003-5GEA 263 EUR InStock
TCIAC3003-5G TCIAC3003-1G
2-Chlorobenzyl thiocyanate ≥98.0% (par GC)
2-Chlorobenzyl thiocyanate
Formule: C₈H₆ClNS
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD09025671
Numéro CAS: 2082-66-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité