4-Chloro-D-mandelic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R)-2-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxyacetic Acid
C3006-1G C3006-5G
TCIAC3006-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAC3006-1G TCIAC3006-5G
4-Chloro-D-mandelic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloro-D-mandelic acid
Formule: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00798430
Numéro CAS: 32189-36-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 123.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -132.0 to -140.0 deg (C=0.3,EtOH)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité