1-(((6R,7R)-7-((Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl)methyl)-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-1-ium hydrogensulphate ≥95.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Cefpirome sulphate
C3007-1G C3007-5G
TCIAC3007-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAC3007-1G TCIAC3007-5G
1-(((6R,7R)-7-((Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl)methyl)-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-1-ium hydrogensulphate ≥95.0% (par HPLC, azote total)
1-(((6R,7R)-7-((Z)-2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl)methyl)-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridin-1-ium hydrogensulphate
Formule: C₂₂H₂₄N₆O₉S₃
MW: 612,66 g/mol
Point de fusion: 200°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11864966
Numéro CAS: 98753-19-6
Merck Index: 14,01940
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D -27.0 to -33.0 deg (C=2.5,a solution prepared by addition of water to 25mL of actonitrile to make 50mL) (calcd.on anh.substance)
Water max. 5.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité