4-Chloro-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5'-(4-Chlorophenyl)-1,1':3',1''-terphenyl
C3008-200MG C3008-1G
TCIAC3008-200MGEA 42.9 EUR InStock
TCIAC3008-200MG TCIAC3008-1G
4-Chloro-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-5'-phenyl-1,1':3',1''-terphenyl
Formule: C₂₄H₁₇Cl
MW: 340,85 g/mol
Numéro CAS: 116941-51-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité