2-Chloro-N,N-diméthylacétamide ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C3011-25G C3011-5G
TCIAC3011-25GEA 92.4 EUR InStock
TCIAC3011-25G TCIAC3011-5G
2-Chloro-N,N-diméthylacétamide ≥97.0% (par GC)
2-Chloro-N,N-diméthylacétamide
Formule: C₄H₈ClNO
MW: 121,57 g/mol
Point d'ébullition: 100°C
Point de fusion: 18°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00039360
Numéro CAS: 2675-89-0
EINECS: 220-224-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité